2-(Perfluorobutyl)ethyl acrylate ≥98.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Stabilization:
stabilizzata con 4-ter-butil pirocatecolo
Formula:
C₉H₇F₉O₂ |
MDL Number:
MFCD00236104 CAS Number: 52591-27-2 UN: 3272 ADR: 3,III |
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |