Stampa…
1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexyl methacrylate ≥98.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
Attenzione
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
N1014-5G N1014-25G
TCIAN1014-5GEA 78 EUR
TCIAN1014-5G TCIAN1014-25G
1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexyl methacrylate ≥98.0% (by GC) stabilizzato
1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexyl methacrylate
Formula: C₁₀H₉F₉O₂
Punto di ebollizione: 62°C
Flash Pt: 79°C
MDL Number: MFCD00236094
CAS Number: 1799-84-4
EINECS: 217-287-5
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %