Stampa…
5-Norbornene-2-methanol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
N0979-5G N0979-25G
TCIAN0979-5GEA 24 EUR
TCIAN0979-5G TCIAN0979-25G
5-Norbornene-2-methanol ≥98.0% (by GC)
5-Norbornene-2-methanol
Formula: C₈H₁₂O
Punto di ebollizione: 120°C
Flash Pt: 87°C
MDL Number: MFCD00167571
CAS Number: 95-12-5
EINECS: 202-392-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=24dfcdcdd42ce8b3e68973c51542a9c00af650f9&vid=24dfcdcdd42ce8b3e68973c51542a9c00af650f9&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)