Stampa…
1-(2-Nitrophenyl)piperazine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
N0935-5G N0935-25G
TCIAN0935-5GEA 53 EUR
TCIAN0935-5G TCIAN0935-25G
1-(2-Nitrophenyl)piperazine ≥98.0% (by GC)
1-(2-Nitrophenyl)piperazine
Formula: C₁₀H₁₃N₃O₂
Peso molecolare: 207,23 g/mol
Punto di ebollizione: 126°C
MDL Number: MFCD00040728
CAS Number: 59084-06-9
EINECS: 261-593-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd9a48f3b46d94b27f8bd1fed79ee6a5d615ac07&vid=fd9a48f3b46d94b27f8bd1fed79ee6a5d615ac07&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Orange to Red clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %