Stampa…
4-Nitrophenyl-N-acetyl-b-D-galactosaminide
Fornitore: TCI
N0865-250MG N0865-50MG
TCIAN0865-250MGEA 176 EUR
TCIAN0865-250MG TCIAN0865-50MG
4-Nitrophenyl-N-acetyl-b-D-galactosaminide
4-Nitrophenyl-N-acetyl-b-D-galactosaminide
Formula: C₁₄H₁₈N₂O₈
Punto di fusione: 207°C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00067360
CAS Number: 14948-96-0
EINECS: 239-024-3
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D +10.0 to +13.0 deg (C=1, DMSO)