Stampa…
2-Nitroamino-2-imidazoline
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 2-(Nitroimino)imidazolidine
N0858-25G N0858-5G
TCIAN0858-25GEA 153 EUR
TCIAN0858-25G TCIAN0858-5G
2-Nitroamino-2-imidazoline
2-Nitroamino-2-imidazoline
Formula: C₃H₆N₄O₂
Peso molecolare: 130,11 g/mol
Punto di fusione: 222°C
MDL Number: MFCD00047040
CAS Number: 5465-96-3
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Elemental analysis (Nitrogen) 42.20 to 43.50 %