Stampa…
Neu5Ac[1Me,4789Ac]α(2-3)Gal[246Bz]-β-MP 95,0 HPLC_ASSAY_METHOD
Fornitore: TCI
Synonyms: 4-Methoxyphenyl 2,4,6-Tri-O-benzoyl-3-O-(methyl 5-Acetamido-4,7,8,9-tetra-O-acetyl-3,5-dideoxy-D-glycero-α-D-galacto-2-nonulopyranosonate)-β-D-galactopyranoside
N0846-1G N0846-200MG
TCIAN0846-1GEA 1012 EUR
TCIAN0846-1G TCIAN0846-200MG
Neu5Ac[1Me,4789Ac]α(2-3)Gal[246Bz]-β-MP 95,0 HPLC_ASSAY_METHOD
Neu5Ac[1Me,4789Ac]alpha(2-3)Gal[246Bz]-beta-MP
Formula: C₅₄H₅₇NO₂₂
Peso molecolare: 1072.04 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
CAS Number: 1858223-85-4
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%