Stampa…
trans,cis-2,6-Nonadienal ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
N0836-5G N0836-1G
TCIAN0836-5GEA 156 EUR
TCIAN0836-5G TCIAN0836-1G
trans,cis-2,6-Nonadienal ≥95.0% (by GC)
trans,cis-2,6-Nonadienal
Formula: C₉H₁₄O
Punto di ebollizione: 90°C
Flash Pt: 83°C
MDL Number: MFCD00007009
CAS Number: 557-48-2
EINECS: 209-178-6
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %