Stampa…
2-Nitro-p-cymene ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
N0801-25G N0801-5G
TCIAN0801-25GEA 460 EUR
TCIAN0801-25G TCIAN0801-5G
2-Nitro-p-cymene ≥95.0% (by GC)
2-Nitro-p-cymene
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
Punto di ebollizione: 134°C
MDL Number: MFCD00007176
CAS Number: 943-15-7
EINECS: 213-397-2
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %