Neopentyl glycol diacrylate ≥89.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Synonyms:
2,2-Dimethyl-1,3-propanediol Diacrylate, 1,3-Bis(acryloyloxy)-2,2-dimethylpropane
Stabilization:
Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
Formula:
C₁₁H₁₆O₄ Peso molecolare: 212.25 g/mol Punto di ebollizione: 96°C Punto di fusione: 6°C Flash Pt: 115°C |
MDL Number:
MFCD00048148 CAS Number: 2223-82-7 EINECS: 218-741-5 UN: 2810 ADR: 6.1 II |
|
Risultati del test di specificazione
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 89.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...