Stampa…
1-(2-Naphthyl)ethanol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
N0788-25G N0788-5G
TCIAN0788-25GEA 152 EUR
TCIAN0788-25G TCIAN0788-5G
1-(2-Naphthyl)ethanol ≥98.0% (by GC)
1-(2-Naphthyl)ethanol
Formula: C₁₂H₁₂O
Punto di ebollizione: 170°C
MDL Number: MFCD00004111
CAS Number: 7228-47-9
EINECS: 230-630-3
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 74.0 to 78.0 deg-C