Stampa…
5-Norbornene-2-endo,3-endo-dimethanol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-endo,3-endo-dimethanol, 5-endo,6-endo-Bis(hydroxymethyl)-2-norbornene
N0768-1G N0768-5G
TCIAN0768-1GEA 65 EUR
TCIAN0768-1G TCIAN0768-5G
5-Norbornene-2-endo,3-endo-dimethanol ≥98.0% (by GC)
5-Norbornene-2-endo,3-endo-dimethanol
Formula: C₉H₁₄O₂
Peso molecolare: 154,21 g/mol
Punto di ebollizione: 130°C
MDL Number: MFCD00674044
CAS Number: 699-97-8
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 84.0 to 88.0 deg-C