Stampa…
Acido α-linolenico
Fornitore: Cayman Chemical
Synonyms: ALA, (9Z,12Z,15Z)-Octadeca-9,12,15-trienoic acid, Linolenic acid, 9Z,12Z,15Z-Octadecatrienoic acid, cis,cis,cis-9,12,15-Octadecatrienoic acid
90210-100 90210-250 90210-50
CAYM90210-100EA 83.2 EUR
CAYM90210-100 CAYM90210-250 CAYM90210-50
Acido α-linolenico
Acido α-linolenico
Formula: C₁₈H₃₀O₂
Peso molecolare: 278,44 g/mol
Punto di ebollizione: 443 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –9,5 °C
Densità: 0,9141 g/cm³ (18 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00065720
CAS Number: 463-40-1
EINECS: 207-334-8
Merck Index: 12,05530