Stampa…
Acido α-linolenico 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: ALA, (9Z,12Z,15Z)-Octadeca-9,12,15-trienoic acid, Linolenic acid, 9Z,12Z,15Z-Octadecatrienoic acid, cis,cis,cis-9,12,15-Octadecatrienoic acid
302820010 302820050 302825000
ACRO302820010EA 222 EUR
ACRO302820010 ACRO302820050 ACRO302825000
Acido α-linolenico 99%
Acido α-linolenico
Formula: C₁₈H₃₀O₂
Punto di ebollizione: 230…232 °C (1 mmHg)
Punto di fusione: –11 °C
Densità: 0,91 g/cm³
Flash Pt: >112 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00065720
CAS Number: 463-40-1
EINECS: 207-334-8
Merck Index: 12,05530
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4790 to 1.4810 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %