1,2-Nonanediol ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Formula:
C₉H₂₀O₂ Punto di ebollizione: 155°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD01861291 CAS Number: 42789-13-9 |
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 35.0 to 38.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |