Stampa…
8-Nonen-1-ol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
N0650-25G N0650-5G
TCIAN0650-25GEA 427 EUR
TCIAN0650-25G TCIAN0650-5G
8-Nonen-1-ol ≥98.0% (by GC)
8-Nonen-1-ol
Formula: C₉H₁₈O
Peso molecolare: 142,24 g/mol
Punto di ebollizione: 134°C
MDL Number: MFCD00798062
CAS Number: 13038-21-6
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %