Stampa…

4-Nitrophenyl-ɑ-L-fucopyranoside ≥98.0% (by HPLC)

Fornitore: TCI

N0392-10MG N0392-100MG
TCIAN0392-10MGEA 28 EUR
TCIAN0392-10MG TCIAN0392-100MG
4-Nitrophenyl-ɑ-L-fucopyranoside ≥98.0% (by HPLC)
4-Nitrophenyl-alpha-L-fucopyranoside
Formula: C₁₂H₁₅NO₇
Peso molecolare: 285.25 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00063697
CAS Number: 10231-84-2
EINECS: 233-553-3

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Light yellow powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR