Stampa…
N-Nitrosodibutylamine ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
N0375-25ML N0375-5ML
TCIAN0375-25MLEA 161 EUR
TCIAN0375-25ML TCIAN0375-5ML
N-Nitrosodibutylamine ≥97.0% (by GC)
N-Nitrosodibutylamine
Formula: C₈H₁₈N₂O
Punto di ebollizione: 237°C
MDL Number: MFCD00013892
CAS Number: 924-16-3
EINECS: 213-101-1
Visualizza i codici
Appearance White to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %