Hexyl nicotinate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Synonyms:
Nicotinic Acid Hexyl Ester
Formula:
C₁₂H₁₇NO₂ Punto di ebollizione: 104°C |
MDL Number:
MFCD00023587 CAS Number: 23597-82-2 EINECS: 245-767-4 |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |