Stampa…
3-Methylnonane-2,4-dione ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: 3-Methyl-2,4-nonanedione
M3277-1G M3277-5G
TCIAM3277-1GEA 84 EUR
TCIAM3277-1G TCIAM3277-5G
3-Methylnonane-2,4-dione ≥97.0% (by GC)
3-Methylnonane-2,4-dione
Formula: C₁₀H₁₈O₂
Peso molecolare: 170,25 g/mol
Punto di ebollizione: 59°C
MDL Number: MFCD08741451
CAS Number: 113486-29-6
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Red clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %