Stampa…
4-Methyl-4-(methylthio)-2-pentanone ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: 4-Methyl-4-methylthio-2-pentanone, 4-Methyl-4-(methylthio)pentan-2-one
M3272-100G M3272-25G
TCIAM3272-100GEA 153 EUR
TCIAM3272-100G TCIAM3272-25G
4-Methyl-4-(methylthio)-2-pentanone ≥98.0% (by GC)
4-Methyl-4-(methylthio)-2-pentanone
Formula: C₇H₁₄OS
Peso molecolare: 146,25 g/mol
Punto di ebollizione: 78°C
MDL Number: MFCD00049253
CAS Number: 23550-40-5
EINECS: 245-727-6
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %