Stampa…
Benzophenone-4-maleimide 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Fornitore: TCI
Synonyms: 1-(4-Benzoylphenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione, 4-(N-Maleimido)benzophenone, Benzophenone-4-maleimide
M3259-250MG M3259-50MG
TCIAM3259-250MGEA 377 EUR
TCIAM3259-250MG TCIAM3259-50MG
Benzophenone-4-maleimide 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Benzophenone-4-maleimide
Formula: C₁₇H₁₁NO₃
Peso molecolare: 277.2700 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00079465
CAS Number: 92944-71-3
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 158.0 to 162.0 deg-C