Stampa…
7-Methyl-1-tetralone ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: 7-Methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 7-Methyl-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
M3255-1G M3255-5G
TCIAM3255-1GEA 43 EUR
TCIAM3255-1G TCIAM3255-5G
7-Methyl-1-tetralone ≥98.0% (by GC)
7-Methyl-1-tetralone
Formula: C₁₁H₁₂O
Peso molecolare: 160,22 g/mol
Punto di ebollizione: 144°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00087600
CAS Number: 22009-37-6
EINECS: 244-717-9
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %