Stampa…
3-Methoxy-N,N-dimethylpropanamide ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 3-Methoxy-N,N-dimethyl-propionamide
M3253-100G M3253-25G
TCIAM3253-100GEA 114 EUR
TCIAM3253-100G TCIAM3253-25G
3-Methoxy-N,N-dimethylpropanamide ≥98.0% (by GC)
3-Methoxy-N,N-dimethylpropanamide
Formula: C₆H₁₃NO₂
Peso molecolare: 131,18 g/mol
Punto di ebollizione: 58°C
MDL Number: MFCD18970488
CAS Number: 53185-52-7
EINECS: 258-420-7
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %