Stampa…
Methyl-3-(benzylamino)propanoate 98,0 GC, T
Fornitore: TCI
Synonyms: Methyl 3-(benzylamino)propanoate
M3187-1G M3187-5G
TCIAM3187-1GEA 32 EUR
TCIAM3187-1G TCIAM3187-5G
Methyl-3-(benzylamino)propanoate 98,0 GC, T
Methyl-3-(benzylamino)propanoate
Formula: C₁₁H₁₅NO₂
Peso molecolare: 193.25 g/mol
Punto di ebollizione: 147°C
MDL Number: MFCD01475856
CAS Number: 23574-01-8
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %