Stampa…

3-Methyl-1H-1,2,4-triazole ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

M3178-1G M3178-5G
TCIAM3178-1GEA 36 EUR
TCIAM3178-1G TCIAM3178-5G
3-Methyl-1H-1,2,4-triazole ≥98.0% (by GC)
3-Methyl-1H-1,2,4-triazole
Formula: C₃H₅N₃
Peso molecolare: 83,0900 g/mol
Punto di ebollizione: 265°C
MDL Number: MFCD00233931
CAS Number: 7170-01-6

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 94.0 to 98.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR