Stampa…

2-Methyl-1-tetralone ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE

Synonyms: 2-Methyl-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one

M3159-1G M3159-5G
TCIAM3159-1GEA 38 EUR
TCIAM3159-1G TCIAM3159-5G
2-Methyl-1-tetralone ≥98.0% (by GC)
2-Methyl-1-tetralone
Formula: C₁₁H₁₂O
Peso molecolare: 160,22 g/mol
Punto di ebollizione: 131°C
Punto di fusione: 15°C
MDL Number: MFCD00001690
CAS Number: 1590-08-5
EINECS: 216-461-8

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR