Methyl-2-fluoro-5-nitrobenzenecarboxylate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₆FNO₄ Punto di ebollizione: 139°C |
MDL Number:
MFCD06203689 CAS Number: 2965-22-2 |
Appearance | White to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 47.0 to 51.0 deg-C |