Stampa…
MHY1485 ≥95.0% (by HPLC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: 4,6-Dimorpholino-N-(4-nitrophenyl)-1,3,5-triazin-2-amine
M3107-100MG M3107-25MG
TCIAM3107-100MGEA 209 EUR
TCIAM3107-100MG TCIAM3107-25MG
MHY1485 ≥95.0% (by HPLC)
MHY1485
Formula: C₁₇H₂₁N₇O₄
Peso molecolare: 387,39 g/mol
Punto di fusione: 259°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00489974
CAS Number: 326914-06-1
Visualizza i codici
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 24.00 to 26.50 %