Stampa…
Methyl-3-bromoisonicotinate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
M3103-1G M3103-5G
TCIAM3103-1GEA 18 EUR
TCIAM3103-1G TCIAM3103-5G
Methyl-3-bromoisonicotinate ≥98.0% (by GC)
Methyl-3-bromoisonicotinate
Formula: C₇H₆BrNO₂
Punto di ebollizione: 134°C
MDL Number: MFCD03788226
CAS Number: 59786-31-1
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %