Stampa…
α-Linolenic acid ethyl ester
Fornitore: Cayman Chemical
10008199-100 10008199-50 10008199-500 10008199-1
CAYM10008199-100EA 103 EUR
CAYM10008199-100 CAYM10008199-50 CAYM10008199-500 CAYM10008199-1
α-Linolenic acid ethyl ester
α-Linolenic acid ethyl ester
Formula: C₂₀H₃₄O₂
Punto di ebollizione: 218 °C (1013 hPa)
Densità: 0,8919 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD07371452
CAS Number: 1191-41-9
EINECS: 214-734-6