Stampa…
2-Methyl-N-(m-tolyl)aniline ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 2-Methyl-N-(3-methylphenyl)benzenamine, 2,3'-Dimethyldiphenylamine, 2-Methyl-N-(3-methylphenyl)aniline
M3064-1G M3064-5G
TCIAM3064-1GEA 107 EUR
TCIAM3064-1G TCIAM3064-5G
2-Methyl-N-(m-tolyl)aniline ≥98.0% (by GC)
2-Methyl-N-(m-tolyl)aniline
Formula: C₁₄H₁₅N
Peso molecolare: 197,28 g/mol
Punto di ebollizione: 187°C
CAS Number: 34801-11-1
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %