Stampa…
4-Methylthiophene-2-carboxaldehyde ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: 2-Formyl-4-methylthiophene, 4-Methylthiophene-2-carbaldehyde
M3054-1G M3054-5G
TCIAM3054-1GEA 54 EUR
TCIAM3054-1G TCIAM3054-5G
4-Methylthiophene-2-carboxaldehyde ≥95.0% (by GC)
4-Methylthiophene-2-carboxaldehyde
Formula: C₆H₆OS
Peso molecolare: 126,17 g/mol
Punto di ebollizione: 86°C
Flash Pt: 92°C
MDL Number: MFCD00159561
CAS Number: 6030-36-0
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %