Stampa…
Trimethyl(2-methylprop-2-en-1-yl)silane ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
M3010-5ML M3010-25ML
TCIAM3010-5MLEA 76 EUR
TCIAM3010-5ML TCIAM3010-25ML
Trimethyl(2-methylprop-2-en-1-yl)silane ≥95.0% (by GC)
Trimethyl(2-methylprop-2-en-1-yl)silane
Formula: C₇H₁₆Si
Punto di ebollizione: 112°C
Flash Pt: –6°C
MDL Number: MFCD00054404
CAS Number: 18292-38-1
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39706e4855ed3ab7bed1d4107e946538f263480d&vid=39706e4855ed3ab7bed1d4107e946538f263480d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %