Stampa…

4-Methoxy-trans-stilbene ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE

M2964-1G M2964-5G
TCIAM2964-1GEA 75 EUR
TCIAM2964-1G TCIAM2964-5G
4-Methoxy-trans-stilbene ≥98.0% (by GC)
4-Methoxy-trans-stilbene
Formula: C₁₅H₁₄O
Peso molecolare: 210,28 g/mol
Punto di ebollizione: 126°C
MDL Number: MFCD00017178
CAS Number: 1694-19-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f0a915a979a5e895b2742fe926e8ac562e20f8c&vid=5f0a915a979a5e895b2742fe926e8ac562e20f8c&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 134.0 to 138.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR