Stampa…
Methyl 5-Chlorothiophene-2-carboxylate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
M2942-1G M2942-5G
TCIAM2942-1GEA 44 EUR
TCIAM2942-1G TCIAM2942-5G
Methyl 5-Chlorothiophene-2-carboxylate ≥98.0% (by GC)
Methyl 5-Chlorothiophene-2-carboxylate
Formula: C₆H₅ClO₂S
Punto di ebollizione: 226°C
Punto di fusione: 18°C
MDL Number: MFCD06203698
CAS Number: 35475-03-7
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %