4-(2-Methoxyphenyl)butyric acid ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₁H₁₄O₃ Punto di ebollizione: 160°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00796491 CAS Number: 33209-75-5 |
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |