Stampa…
Dimethyl-3-thiaadipate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
M2922-1G M2922-5G
TCIAM2922-1GEA 24 EUR
TCIAM2922-1G TCIAM2922-5G
Dimethyl-3-thiaadipate ≥98.0% (by GC)
Dimethyl-3-thiaadipate
Formula: C₇H₁₂O₄S
Punto di ebollizione: 117°C
Flash Pt: 54°C
MDL Number: MFCD00043633
CAS Number: 7400-45-5
EINECS: 231-002-1
UN: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11257fa23975f7cfd7ac91d4df513a49d32453a8&vid=6d6146de36e050b585b054aceb9fd9dd0e5181e3&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %