Stampa…

2-Methyl-4-phenylthiazol ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE

Synonyms: 2-Methyl-4-phenylthiazole

M2892-1G M2892-5G
TCIAM2892-1GEA 60 EUR
TCIAM2892-1G TCIAM2892-5G
2-Methyl-4-phenylthiazol ≥98.0% (by GC)
2-Methyl-4-phenylthiazol
Formula: C₁₀H₉NS
Peso molecolare: 175,25 g/mol
Punto di ebollizione: 284°C
MDL Number: MFCD00489998
CAS Number: 1826-16-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=706d2bdd1b83ec60ff2cd62cff9c57b36c920a51&vid=706d2bdd1b83ec60ff2cd62cff9c57b36c920a51&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR