Stampa…
Bisacrilamide ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: N,N'-Metilenbisacrilamide
M2877-25G M2877-500G
TCIAM2877-25GEA 21 EUR
TCIAM2877-25G TCIAM2877-500G
Bisacrilamide ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Bisacrilamide
Formula: (H₂C=CHCONH)₂CH₂
Peso molecolare: 154.17 g/mol
Punto di ebollizione: 125
Punto di fusione: 300°C
Flash Pt: 138
MDL Number: MFCD00008625
CAS Number: 110-26-9
EINECS: 203-750-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e07566a0a55607d3839dedf76668d67c07e54b0c&vid=e07566a0a55607d3839dedf76668d67c07e54b0c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Bromination Method) min. 98.0 %