Stampa…
2'-Methoxy-1'-acetonaphthone ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 1-Acetyl-2-methoxynaphthalene, 1-(2-Methoxynaphthalen-1-yl)ethanone
M2875-1G M2875-5G
TCIAM2875-1GEA 76 EUR
TCIAM2875-1G TCIAM2875-5G
2'-Methoxy-1'-acetonaphthone ≥98.0% (by GC)
2'-Methoxy-1'-acetonaphthone
Formula: C₁₃H₁₂O₂
Peso molecolare: 200,24 g/mol
Punto di ebollizione: 158°C
MDL Number: MFCD11553477
CAS Number: 5672-94-6
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C