Stampa…
Methyl-4-chloro-4-oxobutanoate ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
M2850-25G M2850-5G
TCIAM2850-25GEA 132 EUR
TCIAM2850-25G TCIAM2850-5G
Methyl-4-chloro-4-oxobutanoate ≥95.0% (by GC)
Methyl-4-chloro-4-oxobutanoate
Formula: C₅H₇ClO₃
Punto di ebollizione: 65°C
Flash Pt: 74°C
MDL Number: MFCD00000750
CAS Number: 1490-25-1
EINECS: 216-077-0
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=85fcab0a0045ad786074e05eb4cc0209cbba1314&vid=85fcab0a0045ad786074e05eb4cc0209cbba1314&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %