2-Methoxyphenyl trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₇F₃O₄S Punto di ebollizione: 116°C |
MDL Number:
MFCD25541795 CAS Number: 59099-58-0 |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |