Stampa…
Morpholin-3-one ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 3-Morpholinone
M2788-5G M2788-25G
TCIAM2788-5GEA 32 EUR
TCIAM2788-5G TCIAM2788-25G
Morpholin-3-one ≥98.0% (by GC)
Morpholin-3-one
Formula: C₄H₇NO₂
Peso molecolare: 101,1039 g/mol
Punto di ebollizione: 142°C
MDL Number: MFCD00631009
CAS Number: 109-11-5
EINECS: 203-647-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a13c075c2e7f2da65125f270700c0cb0b122b74c&vid=a13c075c2e7f2da65125f270700c0cb0b122b74c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 103.0 to 107.0 deg-C