Stampa…

1-Methylpyrrole-2-carbonitrile ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: 1-Methyl-1H-pyrrole-2-carbonitrile, 2-Cyano-1-methylpyrrole

M2784-1G M2784-5G
TCIAM2784-1GEA 76 EUR
TCIAM2784-1G TCIAM2784-5G
1-Methylpyrrole-2-carbonitrile ≥98.0% (by GC)
1-Methylpyrrole-2-carbonitrile
Formula: C₆H₆N₂
Peso molecolare: 106,13 g/mol
Punto di ebollizione: 87°C
MDL Number: MFCD02693721
CAS Number: 34884-10-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=80a5accc91a556747a1326b778e8f2d37d3bcc6b&vid=80a5accc91a556747a1326b778e8f2d37d3bcc6b&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR