4-(alpha-Methylbenzyl)resorcinol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-(α-Methylbenzyl)resorcinol, 4-(1-Phenylethyl)resorcinol, 4-(1-Phenylethyl)benzene-1,3-diol, 4-(1-Phenylethyl)resorcino
Formula:
C₁₄H₁₄O₂ Peso molecolare: 214.26 g/mol Punto di ebollizione: 244°C |
MDL Number:
MFCD21648466 CAS Number: 85-27-8 EINECS: 480-070-0 |
Risultati del test di specificazione
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 79.0 to 83.0 deg-C |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...