Stampa…
Methyl-2,6-difluoro-3-nitrobenzoate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Methyl 2,6-difluoro-3-nitrobenzoate
M2749-1G M2749-5G
TCIAM2749-1GEA 16 EUR
TCIAM2749-1G TCIAM2749-5G
Methyl-2,6-difluoro-3-nitrobenzoate ≥98.0% (by GC)
Methyl-2,6-difluoro-3-nitrobenzoate
Formula: C₈H₅F₂NO₄
Peso molecolare: 217,128 g/mol
Punto di ebollizione: 151°C
MDL Number: MFCD07368850
CAS Number: 84832-01-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=feb4575e9b9f44cfca1324417d3a291fa7a78a61&vid=feb4575e9b9f44cfca1324417d3a291fa7a78a61&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 59.0 to 63.0 deg-C