Stampa…
Methyl-4-ethoxybenzoate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
M2738-25G M2738-5G
TCIAM2738-25GEA 117 EUR
TCIAM2738-25G TCIAM2738-5G
Methyl-4-ethoxybenzoate ≥98.0% (by GC)
Methyl-4-ethoxybenzoate
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Punto di ebollizione: 260°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00017264
CAS Number: 23676-08-6
EINECS: 245-817-5
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %