Stampa…
Methylcyclopentadiene dimer (so called) stabilizzato
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Stabilization: stabilizzato con BHT/Ionolo
M2705-100ML M2705-500ML
TCIAM2705-100MLEA 17 EUR
TCIAM2705-100ML TCIAM2705-500ML
Methylcyclopentadiene dimer (so called) stabilizzato
Methylcyclopentadiene dimer
Formula: C₁₂H₁₆
Peso molecolare: 160,26 g/mol
Flash Pt: 53°C
MDL Number: MFCD00082297
CAS Number: 26472-00-4
EINECS: 247-724-5
UN: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=269de47a3dacfac0319b0ae17a554dd27d8dda28&vid=269de47a3dacfac0319b0ae17a554dd27d8dda28&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) to pass test