Stampa…
Methyl-3-methylthiophene-2-carboxylate ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: Methyl 3-methylthiophene-2-carboxylate
M2662-1G M2662-5G
TCIAM2662-1GEA 30 EUR
TCIAM2662-1G TCIAM2662-5G
Methyl-3-methylthiophene-2-carboxylate ≥97.0% (by GC)
Methyl-3-methylthiophene-2-carboxylate
Formula: C₇H₈O₂S
Peso molecolare: 156,20 g/mol
Punto di ebollizione: 217°C
MDL Number: MFCD00234332
CAS Number: 81452-54-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=edffdcd169dd5e7190100a0eb23a669238700019&vid=edffdcd169dd5e7190100a0eb23a669238700019&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %